Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brøndsplade
Shop alle Fisherbrand produkter
Certificeringer/compliance:
Certificeret
Ikke certificeret
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Beskrivelse
For EIA og andre applikationer
- Clear polystyrene
- Results with CV of <5% between wells and replicate values within ±10% of the mean Background of wells is within 0.005 absorbance units from mean Small lip at each well top and ridges between wells prevent well-to-well contamination Flat well bottom surface provides greater area for binding
- Rows and columns are labeled alphanumerically; plates stack for easy storage
- Specially treated to ensure high binding of hydrophobic or partially hydrophobic molecules like viral antigens and proteins
Ordreinfo
Ikke-sterile mikroplader leveres i bulkpakker med 50 plader. Sterile mikroplader leveres individuelt indpakket med låg i pakker med 40 plader.
Certificeringer
Kat. nr. 21-377-203 leveres med et certifikat, der attesterer dets højbindende egenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke certificeret |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | High Binding |
| Farve | Clear |
| Produkttype | 96-well Assay Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| Volumen (metrisk) Nå | 450 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |