Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds ikke-skørtede PCR-plader
Artikelnummer. p-3599375 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12114112 Rød Pakke med 25
12124112 Blå Pakke med 25
12144112 Gul Pakke med 25
12134112 Grøn Pakke med 25
12104112 Neutral Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12114112
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med de fleste 0,2mL termiske cyklere og ABI PRISM™ 310, 3100 og 3700 kapillære sequencere
  • Virgin polypropylen
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Meget stift pladedæk
  • Forhøjet fælgdesign
  • Forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
  • 300 μL maksimal volumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • Renrum produceret
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Rød
Produkttype PCR mikroplade
Nederdel stil Ikke-nederdel
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 300μ L
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantet Ja
Vel Farve Klar