Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds ikke-skørtede PCR-plader
Artikelnummer. 12134112 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 12134112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med de fleste 0,2mL termiske cyklere og ABI PRISM™ 310, 3100 og 3700 kapillære sequencere
  • Virgin polypropylen
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Meget stift pladedæk
  • Forhøjet fælgdesign
  • Forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
  • 300 μL maksimal volumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • Renrum produceret
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Grøn
Produkttype PCR mikroplade
Nederdel stil Ikke-nederdel
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 300μ L
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantet Ja
Vel Farve Klar