Få mere at vide
Fisherbrand™ 7 ml HDPE scintillationshætteglas
Artikelnummer. 12371599 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12371599 Hvid Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 12371599
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas med bred mund og hvid polyethylen lukning.
  • Mål: 17 x 54 mm
  • GPI trådfinish 15-425
Ordreinfo
I fire bakker med 250 hætteglas, med polypose med 250 låg pakket i hver bakke.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 0,66 tommer.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 7 mL
Højde (engelsk) 2,12 tommer.
Hals stil Brede
Emballagetype Bakke – 60 hætteglas/bakke, 8 bakker/kasse
Volumen (engelsk) 0,23 oz.
Volumen (metrisk) i alt 7 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 250 Hætteglas, 250 Kap
Lukkestørrelse 15-425
Autoklaverbar Not Autoclavable
Højde (metrisk) 54 mm
Produkttype Scintillationshætteglas