Få mere at vide
Fisherbrand™ 7 ml Borosilikatglas scintillationshætteglas
Artikelnummer. 10523904 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10523904 Hvid Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10523904
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas med mindre kapacitet sparer brug og bortskaffelse af opløsningsmidler
  • Volumen: 7 ml
  • Lukning: Hvidt plastskruelåg med korkbeklædt metalfolie
  • Krop OD: 16,5 til 17,0 mm
  • Mundåbning: 9,4 mm minimum
Ordreinfo
Pakket i fem krympeindpakkede bakker med 200 hætteglas; fem polyposer med 200 kapsler
Tekniske data
Materiale (liner) Folie/kork
Diameter (engelsk) Ydre 0,66 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 9,40 mm minimum
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 16,5 til 17 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 7 mL
Højde (engelsk) 2,12 tommer.
Emballagetype Krympeindpakket bakke
Volumen (engelsk) 0,23 oz.
Volumen (metrisk) i alt 7 mL
Lukningsmateriale Plast
Lukketype Skruelåg
Mængde 200 æsker (hætteglas), 200 Pk. (Kasket)
Højde (metrisk) 54 mm
Produkttype Scintillationshætteglas