Få mere at vide
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell polypropylen mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4511163 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Sort
White
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
58μ L
120 μL
120μ L
Til brug med (applikation):
Fluorescerende analyser
Luminescent Assays
Opbevaring eller kolorimetriske analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13565450
Lille volumen applikationer
Har et design med delt væg, som giver øget brøndvolumen
  • Automatiseringskompatibel, ANSI standard
  • Lavbindende og kemisk resistent overflade
  • Naturlige plader til opbevaring eller kolorimetriske analyser
  • Hvide plader til selvlysende analyser, inklusive SPA
  • Sorte plader til fluorescerende analyser
  • Rundbundsbrønde for optimal prøvegenvinding
  • Afrundede firkantede brønde minimerer sugning (kapillærvirkning)
  • Arbejdsvolumenområde: 2 til 35 L/μbrønd
Ordreinfo
Låg medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI
Format Standard
Array 16 x 24
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 120μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Opbevaring eller kolorimetriske analyser