Få mere at vide
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell polypropylen mikroplader
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Har et design med delt væg, som giver øget brøndvolumen
- Automatiseringskompatibel, ANSI standard
- Lavbindende og kemisk resistent overflade
- Naturlige plader til opbevaring eller kolorimetriske analyser
- Hvide plader til selvlysende analyser, inklusive SPA
- Sorte plader til fluorescerende analyser
- Rundbundsbrønde for optimal prøvegenvinding
- Afrundede firkantede brønde minimerer sugning (kapillærvirkning)
- Arbejdsvolumenområde: 2 til 35 L/μbrønd
Ordreinfo
Låg medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Format | 96-brønds |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund, konisk bund (V-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende analyser |