Få mere at vide
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell polypropylen mikroplader
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Sort
White
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
58μ L
120 μL
120μ L
Til brug med (applikation):
Fluorescerende analyser
Luminescent Assays
Opbevaring eller kolorimetriske analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Har et design med delt væg, som giver øget brøndvolumen
- Automatiseringskompatibel, ANSI standard
- Lavbindende og kemisk resistent overflade
- Naturlige plader til opbevaring eller kolorimetriske analyser
- Hvide plader til selvlysende analyser, inklusive SPA
- Sorte plader til fluorescerende analyser
- Rundbundsbrønde for optimal prøvegenvinding
- Afrundede firkantede brønde minimerer sugning (kapillærvirkning)
- Arbejdsvolumenområde: 2 til 35 L/μbrønd
Ordreinfo
Låg medfølger ikke
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 58μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Well Shape | Rund, konisk bund (V-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring eller kolorimetriske analyser |