Få mere at vide
Fisherbrand™ 384-brønds polystyren plader
Artikelnummer. p-153498 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Well Shape:
Afrundet firkant
Trekantet, flad bund (F-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
Artikelnummer. 11947954
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behandl fire gange så mange prøver som standard 96-brøndsplader
Optimeret til robotinstrumenter, pladelæsere og væskehåndteringssystemer.
  • Højt specificeret polystyren
  • Ideel til analyser med lavt volumen såsom kolorimetriske, enzymatiske, kloning, replikation og array, samt opbevaring
  • Flad brøndbund overflade giver større areal til binding
  • Arbejdsvolumen: –10 100 μL
  • 384-brønds mikroplader bevarer prøver og reagenser, hvilket giver omkostningsbesparelser og større screeningsproduktivitet
  • Ubehandlet
  • Ikke-steril
Ordreinfo
Plads til 12-565-511 låg (sælges separat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 10 til 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Afrundet firkant
Til brug med (applikation) Til lavvolumen-assays såsom kolorimetriske, enzymatiske, kloning, replikation og array, samt opbevaring