Beskrivelse
Optimeret til robotinstrumenter, pladelæsere og væskehåndteringssystemer.
- Højt specificeret polystyren
- Ideel til analyser med lavt volumen såsom kolorimetriske, enzymatiske, kloning, replikation og array, samt opbevaring
- Flad brøndbund overflade giver større areal til binding
- Arbejdsvolumen: –10 100 μL
- 384-brønds mikroplader bevarer prøver og reagenser, hvilket giver omkostningsbesparelser og større screeningsproduktivitet
- Ubehandlet
- Ikke-steril
Ordreinfo
Plads til 12-565-511 låg (sælges separat).
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 10 til 100μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Afrundet firkant |
| Vis mere |