Få mere at vide
Fisherbrand™ 3/8 tommer Priketiketter
Artikelnummer. 17837191 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17837191 Blå
1 options
Artikelnummer. 17837191
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Fisher-mærket kryogene opbevaringsetiketter bruger et specielt klæbemiddel, der er designet til at modstå ekstreme kolde temperaturer så lave som -196º C (-311º F). Vores kryogene opbevaringsetiketter kan printes eller skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære. Udviklet til dig at bruge i din laserprinter.
Tekniske data
Farve Blå
Produkttype Punktmærke-laserark
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) 0,5 til 1,5 ml rør
Mængde 192 prikker/ark; 20 ark/Pk.
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) 9.55 mm