Få mere at vide
Fisherbrand™ 3/8 tommer Priketiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17867221 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Guld
Lavendel
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
17867221 Rød -
17887211 Blå Hver
17817221 Grøn Hver
17897211 Brun -
17807221 Guld -
17827221 Lavendel -
17837221 Orange -
17847221 Pink (Pink) -
17857221 Lilla -
17877221 Sølv -
17887221 Gul Hver
11 options
Artikelnummer. 17867221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisher-mærket kryogene opbevaringsetiketter bruger et specielt klæbemiddel, der er designet til at modstå ekstreme kolde temperaturer så lave som -196 °C (-311 °F). Vores kryo-etiketter kan printes/skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære perfekt –til at identificere prøver efter lange perioder med kryogen opbevaring.
  • Etiketter kan printes/skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære - perfekt til at identificere prøver efter lange perioder med kryogen opbevaring
Tekniske data
Farve Rød
Format Roll
Produkttype Dot label rulle
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1000/Rulle
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) 9.55 mm