Beskrivelse
- Etiketter kan printes/skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære - perfekt til at identificere prøver efter lange perioder med kryogen opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Format | Rul |
| Produkttype | Punktmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 1000/Rulle |
| Diameter (engelsk) | 0,37 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 9.55 mm |