Få mere at vide
Fisherbrand™ 3/8 tommer Priketiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17817221 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Guld
Lavendel
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
17817221 Grøn Hver
17887211 Blå Hver
17897211 Brun -
17807221 Guld -
17827221 Lavendel -
17837221 Orange -
17847221 Pink (Pink) -
17857221 Lilla -
17877221 Sølv -
17887221 Gul Hver
17867221 Rød -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17817221
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisher-mærket kryogene opbevaringsetiketter bruger et specielt klæbemiddel, der er designet til at modstå ekstreme kolde temperaturer så lave som -196 °C (-311 °F). Vores kryo-etiketter kan printes/skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære perfekt –til at identificere prøver efter lange perioder med kryogen opbevaring.
  • Etiketter kan printes/skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære - perfekt til at identificere prøver efter lange perioder med kryogen opbevaring
Tekniske data
Farve Grøn
Format Rul
Produkttype Punktmærke
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1000/Rulle
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) 9.55 mm