Få mere at vide
Fisherbrand™ 20mL HDPE scintillationshætteglas med polypropylenhætte
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Passer til alle gængse tællere
Hvide polypropylen hætter.
- Giver lave baggrundstællinger og fremragende lystransmission
- Modstå lækage og hævelse forårsaget af opløsningsmiddelnedbrydning
- Hætter passer til GPI 22-400 gevind, og er velegnede til mærkning
Ordreinfo
OD x H (med hætte): 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm). Hætteglas med hætter er krympepakket i fem bakker á 100 pr. æske. Når hætterne er adskilte, krympes hætteglassene i fem bakker á 100 stk., og hætterne pakkes i fem polyposer á 100 stk. Fås også i bulkpakning med hætteglas og hætter i polyposer af 1000 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Metalfolie/Pulp |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Giv lave baggrundstællinger og fremragende lystransmission, passer til alle gængse tællere |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| Emballagetype | Bulk, hætter påsat |
| Vis mere |