Få mere at vide
Fisherbrand™ 20mL HDPE scintillationshætteglas med polypropylenhætte
Artikelnummer. 12341599 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Emballagetype:
Bulk
Bulk, hætter adskilt
Bulk, hætter påsat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype unitSize
12341599 Bulk, hætter adskilt Pakke med 500
12361599 Bulk Pakke med 1000
12351599 Bulk, hætter påsat Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12341599
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til alle gængse tællere
Hvide polypropylen hætter.
  • Giver lave baggrundstællinger og fremragende lystransmission
  • Modstå lækage og hævelse forårsaget af opløsningsmiddelnedbrydning
  • Hætter passer til GPI 22-400 gevind, og er velegnede til mærkning
Ordreinfo
OD x H (med hætte): 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm). Hætteglas med hætter er krympepakket i fem bakker á 100 pr. æske. Når hætterne er adskilte, krympes hætteglassene i fem bakker á 100 stk., og hætterne pakkes i fem polyposer á 100 stk. Fås også i bulkpakning med hætteglas og hætter i polyposer af 1000 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Metalfolie/Pulp
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale HDPE
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) Giv lave baggrundstællinger og fremragende lystransmission, passer til alle gængse tællere
Højde (engelsk) 2,4''
Emballagetype Bulk, hætter adskilt
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 22-400
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Scintillationshætteglas