Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 ml borosilikatglas scintillationshætteglas med hvide urinstofhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Passer til alle gængse tællere
- Kaliumfrit glas giver konsekvent lave aktivitetstal og fremragende lystransmission
- Hætter passer til GPI 22-400 gevindfinish og er velegnede til mærkning
Ordreinfo
OD x H (med hætte): 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm). Hætteglas med hætter er krympepakket i fem bakker á 100 pr. æske. Når hætterne er adskilte, krympes hætteglassene i fem bakker á 100 stk. pr. æske, og hætterne er pakket i fem polyposer med hver 100 låg.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Folie/kork |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,12 tommer. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Højde (engelsk) | 2,37 tommer. |
| Emballagetype | Krympeindpakket bakke |
| Volumen (engelsk) | 0,67 oz. |
| Volumen (metrisk) i alt | 20 mL |
| Vis mere |