Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas scintillationshætteglas, med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. p-4909417 Shop alle Fisherbrand produkter
Lukketype:
Påsat skruelåg
Separat skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12383317
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse hætteglas til generelle formål med alle almindelige tællere. Fisherbrand™ 20 ml borosilikatglas scintillationshætteglas med hvide polypropylenhætter har kaliumfri glassammensætning, som giver konsekvent lave aktivitetstal og fremragende lystransmission.
  • Hætter passer til GPI 22-400 gevindfinish og er velegnede til mærkning
Ordreinfo
OD x H (med hætte): 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm). Hætteglas med hætter er krympepakket i fem bakker á 100 pr. æske. Når hætterne er adskilte, krympes hætteglassene i fem bakker á 100 stk. pr. æske, og hætterne er pakket i fem polyposer med hver 100 låg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Folie med papirmasse
Diameter (engelsk) Ydre 1,12 tommer.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Højde (engelsk) 2,37 tommer.
Emballagetype Krympeindpakket bakke
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Påsat skruelåg
Højde (metrisk) 61 mm
Mængde 100 æsker (hætteglas), 100 Pk. (Kasket)
Type Scintillationshætteglas
Lukkestørrelse 22-400
Markeringssted Ja