Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas scintillationshætteglas, med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 12383317 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lukketype:
Påsat skruelåg
Separat skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
12383317 Påsat skruelåg Pakke med 500
12393317 Separat skruelåg Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12383317
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse hætteglas til generelle formål med alle almindelige tællere. Fisherbrand™ 20 ml borosilikatglas scintillationshætteglas med hvide polypropylenhætter har kaliumfri glassammensætning, som giver konsekvent lave aktivitetstal og fremragende lystransmission.
  • Hætter passer til GPI 22-400 gevindfinish og er velegnede til mærkning
Ordreinfo
OD x H (med hætte): 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm). Hætteglas med hætter er krympepakket i fem bakker á 100 pr. æske. Når hætterne er adskilte, krympes hætteglassene i fem bakker á 100 stk. pr. æske, og hætterne er pakket i fem polyposer med hver 100 låg.
Tekniske data
Materiale (liner) Folie med papirmasse
Diameter (engelsk) Ydre 1,12 tommer.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Højde (engelsk) 2,37 tommer.
Emballagetype Krympeindpakket bakke
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Påsat skruelåg
Mængde 100 æsker (hætteglas), 100 Pk. (Kasket)
Lukkestørrelse 22-400
Markeringssted Ja
Autoklaverbar Autoclavable
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Scintillationshætteglas