Få mere at vide
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Economical, lightweight protection
162.68 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 |
|---|---|
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Safety Glass |
| Tempel stil | Adjustable; spatula |
| Produktkode | Brand | Ramme farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Ramme farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15618825
|
Fisherbrand™
191302088 |
Black |
162.68 DKK
Pakke med 12 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
Economical, lightweight protection
- One-piece lens provides a full and unobstructed field of vision
- Absorbs >99.9% of harmful UV light
- Molded-in sideshields and browguards
- Adjustable spatula temples
Certificeringer
CSA approved.
Overholdelse
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Tekniske data
| ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 | |
| Clear | |
| Safety Glass | |
| Adjustable; spatula |