Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ 15 mL konisk rørstativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
15
Beskrivelse
Indeholder 15 konisk bund 15 mL centrifugerør.
- Top- og midtersektioner har 18 mm firkantede huller og er centreret over skinner i bunden, der holder spidserne af rørene
- Godt placeret for nem håndtering
- Varmehærdet epoxybelægning er upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
- Temperaturområde -223 °C (-369 °F) til 121 °C (250 F); °autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Centrifugerørstativ |
| Array | 5 x 3 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (15 ml), Rør (16 til 18 mm) |
| Materiale | Epoxybelagt ståltråd |
| Stillinger | 15 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |