Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse til fryser af polypropylen
Artikelnummer. p-3880232 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Grøn
Orange
Artikelnummer. 11927121
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevaringsbokse i polypropylen med 100 pladser giver kompakt, sikker opbevaring til 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryo-hætteglas. I modsætning til papkasser vil de ikke nedbrydes, hvis de udsættes for fugt eller hård brug.
  • Fantastisk til organisering på bænken, i fryseren eller under transport
  • Kan bruges ved temperaturer -80 til +121 °C (112 til +249 °F)
  • Fem farvevalg giver dig mulighed for visuelt at sortere og organisere prøver af forskellige typer
  • Hængslede låg med snapflig åbnes nemt og lukkes sikkert; klar gennemsigtig farve lader dig altid se indeni
  • Uigennemsigtige sorte æsker er ideelle til lysfølsomme prøver
  • Hver boksposition er mærket med et alfanumerisk gitter
  • Ingen glidefunktioner støbt i bund og låg giver sikker stabling
Ordreinfo
Frysestativer fås separat.
Tekniske data
Lukketype Hængslet låg
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Til brug med (applikation) Giver kompakt og sikker opbevaring til 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryoglas
Til brug med (udstyr) 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryoglas
Holder 100 (0,5, 1,5 og 2 ml rør og kryohætteglas)
Inkluderer Alfanumerisk gittermærke, klare gennemsigtige hængslede låg med snapflig
Antal steder 100
Produkttype Cryo opbevaringsboks
Mængde 5 Pakke
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) -80° til 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 tommer)
Længde (metrisk) 14.3 cm
Bredde (metrisk) 14.3 cm
Højde (metrisk) 5.6 cm