Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse til fryser af polypropylen
Artikelnummer. 11987111 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
11987111 Orange
11927121 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11987111
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevaringsbokse i polypropylen med 100 pladser giver kompakt, sikker opbevaring til 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryo-hætteglas. I modsætning til papkasser vil de ikke nedbrydes, hvis de udsættes for fugt eller hård brug.
  • Fantastisk til organisering på bænken, i fryseren eller under transport
  • Kan bruges ved temperaturer -80 til +121 °C (112 til +249 °F)
  • Fem farvevalg giver dig mulighed for visuelt at sortere og organisere prøver af forskellige typer
  • Hængslede låg med snapflig åbnes nemt og lukkes sikkert; klar gennemsigtig farve lader dig altid se indeni
  • Uigennemsigtige sorte æsker er ideelle til lysfølsomme prøver
  • Hver boksposition er mærket med et alfanumerisk gitter
  • Ingen glidefunktioner støbt i bund og låg giver sikker stabling
Ordreinfo
Frysestativer fås separat.
Tekniske data
Lukketype Hængslet låg
Farve Orange
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Til brug med (applikation) Giver kompakt og sikker opbevaring til 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryoglas
Til brug med (udstyr) 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryoglas
Holder 100 (0,5, 1,5 og 2 ml rør og kryohætteglas)
Inkluderer Alfanumerisk gittermærke, klare gennemsigtige hængslede låg med snapflig
Antal steder 100
Produkttype Cryo opbevaringsboks
Mængde 5 Pakke
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) -80° til 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 tommer)
Længde (metrisk) 14.3 cm
Bredde (metrisk) 14.3 cm
Højde (metrisk) 5.6 cm