Få mere at vide
Fisherbrand™ 10/30 Jordledstermometre
Artikelnummer. p-4555059 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +250 °C
Nøjagtighed:
1°C
1, 1,5 Over 150 °C
Nedsænkningslængde:
25 mm
Længde (metrisk) samlet:
270 mm
305 mm
Artikelnummer. 16689455
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder rød organisk væske mod hvidt bagglas.
  • 10/30 jordfuge med Celsius skala
  • Kalibreret til specifikke nedsænkningsdybder
  • Individuelt serialiseret og pakket
Tekniske data
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Inkluderer 10/30 Jordfuge med Celsius skala
Længde (engelsk) Samlet 10,6 tommer
Længde (metrisk) samlet 270 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Rød organisk væske
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +150 °C
Nøjagtighed 1°C
Underafdeling
Nedsænkningslængde 25 mm