Få mere at vide
Fisherbrand™ 10/30 Jordledstermometre
Artikelnummer. 16699455 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +250 °C
Nøjagtighed:
1°C
1, 1,5 Over 150 °C
Nedsænkningslængde:
25 mm
Længde (metrisk) samlet:
270 mm
305 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Nøjagtighed Nedsænkningslængde Længde (metrisk) samlet
16699455 -10 °C til +250 °C 1, 1,5 Over 150 °C 25 mm 305 mm
16689455 -10 °C til +150 °C 1°C 25 mm 270 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16699455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.85 DKK
    512.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 261.03 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder rød organisk væske mod hvidt bagglas.
  • 10/30 jordfuge med Celsius skala
  • Kalibreret til specifikke nedsænkningsdybder
  • Individuelt serialiseret og pakket
Tekniske data
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Inkluderer 10/30 Jordfuge med Celsius skala
Længde (engelsk) Samlet 12 tommer
Længde (metrisk) samlet 305 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Rød organisk væske
Maks. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +250 °C
Nøjagtighed 1, 1,5 Over 150 °C
Underafdeling 1°
Nedsænkningslængde 25 mm