Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene prikker, 0,5 tommer. Diameter
Artikelnummer. 17877231 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Blå
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Lavendel
Orange
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Violet
Format:
Ark
Rul
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format
17877231 Sølv Rul
17877201 Grøn Ark
17887201 Orange Ark
17897201 Rød Ark
17807211 Gul Ark
17867211 Diverse Ark
17877211 Beige Rul
17807231 Guld Rul
17897221 Blå Rul
17817231 Grå Rul
17827231 Grøn Rul
17837231 Lavendel Rul
17847231 Orange Rul
17857231 Pink (Pink) Rul
17867231 Rød Rul
17897231 Gul Rul
17887231 Violet Rul
17817241 Hvid Rul
17807241 Diverse Rul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17877231
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Tilsigtet anvendelse af kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer.
Etiketterne kan printes på og vil ikke bløde. Perfekt til at skelne mellem forskellige prøver.
Tekniske data
Farve Sølv
Format Rul
Produkttype Punktmærke
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer Rulle med 1000 prikker
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm