Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene prikker, 0,5 tommer. Diameter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17867211 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Blå
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Lavendel
Orange
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Violet
Format:
Ark
Rulle
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format
17867211 Diverse Ark
17877201 Grøn Ark
17887201 Orange Ark
17897201 Rød Ark
17807211 Gul Ark
17877211 Beige Rulle
17807231 Guld Rulle
17897221 Blå Rulle
17817231 Grå Rulle
17827231 Grøn Rulle
17837231 Lavendel Rulle
17847231 Orange Rulle
17857231 Pink (Pink) Rulle
17867231 Rød Rulle
17897231 Gul Rulle
17887231 Violet Rulle
17877231 Sølv Rulle
17817241 Hvid Rulle
17807241 Diverse Rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17867211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilsigtet anvendelse af kryolagring med flydende nitrogen, køling og ultra-lav temperatur fryser applikationer.
Etiketterne kan printes på og vil ikke bløde. Perfekt til at skelne mellem forskellige prøver.
Tekniske data
Farve Diverse
Format Ark
Produkttype Dot label ark
Sterilitet Ikke steril
Etiketter pr. ark 192
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm