Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene prikker, 0,5 tommer. Diameter
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Beige
Blå
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Guld
Hvid
Lavendel
Orange
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Violet
Format:
Roll
Sheet
Description
Etiketterne kan printes på og vil ikke bløde. Perfekt til at skelne mellem forskellige prøver.
Specifications
Specifications
| Farve | Diverse |
| Format | Roll |
| Produkttype | Dot label rulle |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Til kryoopbevaring med flydende nitrogen, køling og fryser med ultralav temperatur. |
| Mængde | 5000/Pk. |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |