Få mere at vide
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rør
Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | RNase, Dnase og humant DNA fri |
| Farve | Gul |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000 sag |
| Til brug med (udstyr) | 0,2 ml termiske cyklerblokke til PCR- og prøvelagringsapplikationer |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Hvælvet kasket |
| Format | Rør |
| Produkttype | Tyndvægget PCR rør |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu