Få mere at vide
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rør
Artikelnummer. 12184082 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12184082
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med integreret hætte med tryklås
Med integreret hætte med tryklås
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 0,25 ml maksimal volumen, når den er lukket
  • Tyndvægsdesign
  • Renrum produceret
  • Virgin polypropylen
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, Dnase og humant DNA fri
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000 sag
Til brug med (udstyr) 0,2 ml termiske cyklerblokke til PCR- og prøvelagringsapplikationer
Materiale Polypropylen
Lukketype Hvælvet kasket
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør