Få mere at vide
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rør
Artikelnummer. 12174102 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukketype Pakningsstørrelse
12174102 Gul Flad hætte Pakke med 1000
11899221 Neutral Hvælvet kasket Pakke med 1000
12164082 Rød Hvælvet kasket Pakke med 1000
12174082 Blå Hvælvet kasket Pakke med 1000
12194082 Gul Hvælvet kasket Pakke med 1000
12184082 Grøn Hvælvet kasket Pakke med 1000
12164102 Grøn Flad hætte Pakke med 1000
12144102 Rød Flad hætte -
12154102 Blå Flad hætte Pakke med 1000
12134102 Neutral Flad hætte Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12174102
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med integreret hætte med tryklås
Med integreret hætte med tryklås
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 0,25 ml maksimal volumen, når den er lukket
  • Tyndvægsdesign
  • Renrum produceret
  • Virgin polypropylen
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, Dnase og humant DNA fri
Farve Gul
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000 sag
Til brug med (udstyr) 0,2 ml termiske cyklerblokke til PCR- og prøvelagringsapplikationer
Materiale Polypropylen
Lukketype Flad hætte
Format Rør
Produkttype Tyndvægget PCR rør