Få mere at vide
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rør
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Lukketype:
Flad hætte
Hvælvet kasket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, Dnase og humant DNA fri |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000 sag |
| Til brug med (udstyr) | 0,2 ml termiske cyklerblokke til PCR- og prøvelagringsapplikationer |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Format | Rør |
| Produkttype | Tyndvægget PCR rør |