Få mere at vide
Fisherbrand™ Afstandsstykker til Owl™ P10DS Dual Gel System
Artikelnummer. p-4888883 Shop alle Thermo Scientific produkter
Tykkelse (metrisk):
0,08 cm
0,15 cm
Højde (metrisk):
0,08 cm
0,15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11943065
Brand: Fisherbrand™ P2SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afstandsstykker til Owl™ P10DS Dual Gel System
  • Til brug med Owl P10DS dual gel system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P10DS Dual Gel System
Type Afstandssæt
Gel Dimensioner 20 x 20 cm
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,08 cm
Længde (engelsk) Footprint 9,84''.
Længde (engelsk) Gel 7,8''
Længde (metrisk) fodaftryk 25 cm
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) Footprint 5,11 tommer
Bredde (engelsk) Gel 7,8''
Bredde (metrisk) 0.1 cm
Bredde (metrisk) fodaftryk 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Højde (engelsk) 0,03 tommer.
Højde (engelsk) Footprint 9,05 tommer
Højde (metrisk) 0,08 cm
Højde (metrisk) fodaftryk 23 cm