Få mere at vide
Fisherbrand™ Space Aligner til FB-GC10-1 Vertical Gel Caster Artikelnummer.: 11992995
Fisherbrand™ Space Aligner til FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Artikelnummer. 11992995
Owl JGC-4 gelstøbesystem, Pakke med 3
Til brug med (udstyr):
Owl JGC-4 gelstøbesystem
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 11992995
Brand: Fisherbrand™ JG4PL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Space aligner til brug med FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Kommer i en pakke med tre.
  • Mål: 10Lx 10 cmW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl JGC-4 gelstøbesystem
Type Spacer Aligner
Gel Dimensioner 10 x 10 cm
Længde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Længde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Bredde (metrisk) Gel 10 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Space Aligner til FB-GC10-1 Vertical Gel Caster >