Få mere at vide
Fisherbrand™ Forberedende/Markeringskam til Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Type | Præparativ/Markeringskam |
| Gel Dimensioner | 10 x 20 cm |
| Tænder tæller | 2 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0.15 cm |
| Volumen (metrisk) Nå | 448/155μ L |
| Længde (engelsk) Gel | 7,8'' |
| Længde (metrisk) Gel | 20 cm |
| Bredde (engelsk) Gel | 7,8'' |
| Bredde (engelsk) Tænder | 5,8/0,18 tommer. |
| Vis mere |