Få mere at vide
Fisherbrand™ Pouches for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Artikelnummer. 12444647
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 12444647
Brand: Fisherbrand™ GP425
Pouches for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster.
  • Dimensions: 10L × 10cmW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl JGC-4 Gel Casting System
Type Gel Pouch
Mængde 25/pakke
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (metrisk) 10 cm