Få mere at vide
Fisherbrand™ Pouches for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Dimensions: 10L × 10cmW
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl JGC-4 Gel Casting System |
| Type | Gel Pouch |
| Mængde | 100/pakke |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |