Få mere at vide
Fisherbrand™ Afhugget glasplade til Owl™ P10DS Dual Gel System
Artikelnummer. 11721586 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Owl P10DS Dual Gel System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11721586
Brand: Fisherbrand™ P1020R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afhugget glasplade til Owl™ P10DS Dual Gel System
  • Til brug med Owl P10DS dual gel system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P10DS Dual Gel System
Type Glasplade med kærv
Materiale Glas
Længde (engelsk) Gel 7,6 tommer.
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) Gel 7,8''
Bredde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Højde (engelsk) 0,12 tommer
Højde (metrisk) 0.32 cm