Få mere at vide
Fisherbrand™ Hybridiseringsrør
Artikelnummer. p-195223 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
3,93 tommer
5,90 tommer
11,81 tommer
Diameter (engelsk) Indre:
1,37 tommer
1,37 tommer.
2,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 16357281
Passer FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisserier og de fleste rotisserier, der accepterer standardrør med en diameter på 35 eller 70 mm.
  • Tykvægget borosilikatglas
  • Inkluderer polypropylen hætte
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Indre 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Til brug med (udstyr) FisherBiotech hybridisering inkubator rotisserier
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Lukketype Med Cap
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør