Få mere at vide
Fisherbrand™ Hybridiseringsrør
Artikelnummer. 16357281 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
3,93 tommer
5,90 tommer
11,81 tommer
Diameter (engelsk) Indre:
1,37 tommer
1,37 tommer.
2,75 tommer
Dimensione della confezione:
Pakke med 2
Codice prodotto. 16357281
Passer FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisserier og de fleste rotisserier, der accepterer standardrør med en diameter på 35 eller 70 mm.
  • Tykvægget borosilikatglas
  • Inkluderer polypropylen hætte
Specifica
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Indre 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Til brug med (udstyr) FisherBiotech hybridisering inkubator rotisserier
Længde (engelsk) 3,93 tommer
Lukketype Med Cap
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsrør
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato