Beskrivelse
Passer til FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisserier og de fleste rotisserier, der accepterer standard rør med 35 eller 70 mm diameter.
- Tykvægget borosilikatglas
- Inkluderer polypropylen hætte
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,37 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35 mm |
| Til brug med (udstyr) | FisherBiotech hybridisering inkubator rotisserier |
| Længde (engelsk) | 11,81 tommer |
| Lukketype | Med Cap |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Hybridiseringsrør |