Få mere at vide
Fisherbrand™ Hybridiseringsrør
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
3,93 tommer
5,90 tommer
11,81 tommer
Diameter (engelsk) Indre:
1,37 tommer
1,37 tommer.
2,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Passer FisherBiotech™ Hybridization Incubator rotisserier og de fleste rotisserier, der accepterer standardrør med en diameter på 35 eller 70 mm.
- Thick-walled borosilicate glass
- Includes polypropylene cap
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,37 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35 mm |
| Til brug med (udstyr) | FisherBiotech hybridization incubator rotisseries |
| Længde (engelsk) | 5,90 tommer |
| Lukketype | With Cap |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Produkttype | Hybridization Tube |