Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Mikropladekamme
Artikelnummer. p-4908488
Tænder tæller:
21
42
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (Fyld) Metrisk:
13μ L
20μ L
35μ L
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11787125
Brand: Fisherbrand™ A2MTC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til store gelsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System
Type Mikrobrøndskam
Format Mikroplade
Tænder tæller 21
Tykkelse (metrisk) tænder 0,1 cm
Volumen (Fyld) Metrisk 35μ L
Bredde (engelsk) Tænder 0,27 tommer.
Bredde (metrisk) tænder 0.7 cm