Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Mikropladekamme
Artikelnummer. 12483657
Tænder tæller:
21
42
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (Fyld) Metrisk:
13μ L
20μ L
35μ L
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12483657
Brand: Fisherbrand™ A2MT2C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til store gelsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System
Type Mikrobrøndskam
Format Mikroplade
Tænder tæller 42
Tykkelse (metrisk) tænder 0,1 cm
Volumen (Fyld) Metrisk 13μ L
Bredde (engelsk) Tænder 0,09 tommer.
Bredde (metrisk) tænder 0.25 cm