Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Mikropladekamme
Artikelnummer. 11955886
Tænder tæller:
21
42
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (Fyld) Metrisk:
13μ L
20μ L
35μ L
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11955886
Brand: Fisherbrand™ A2MT2D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til store gelsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System
Type Mikrobrøndskam
Format Mikroplade
Tænder tæller 42
Tykkelse (metrisk) tænder 0,15 cm
Volumen (Fyld) Metrisk 20μ L
Bredde (engelsk) Tænder 0,09 tommer.
Bredde (metrisk) tænder 0.25 cm