Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Mikropladekamme
Tænder tæller:
21
42
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (Fyld) Metrisk:
13μ L
20μ L
35μ L
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System |
| Type | Mikrobrøndskam |
| Format | Mikroplade |
| Tænder tæller | 21 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,15 cm |
| Volumen (Fyld) Metrisk | 50μ L |
| Bredde (engelsk) Tænder | 0,27 tommer. |
| Bredde (metrisk) tænder | 0.7 cm |