Få mere at vide
Fisherbrand™ Horisontale store gelsystemer: Mikropladekamme
Product Code. 11787125
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tænder tæller:
21
42
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,1 cm
0,15 cm
Volumen (Fyld) Metrisk:
13μ L
20μ L
35μ L
50μ L
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 11787125
missing translation for 'mfr': Fisherbrand™ A2MTC
Only null left
Add to basket
Add to basket
Til store gelsystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Owl A2 og A5 Large Gel Elektroforese System
Type Mikrobrøndskam
Format Mikroplade
Tænder tæller 21
Tykkelse (metrisk) tænder 0,1 cm
Volumen (Fyld) Metrisk 35μ L
Bredde (engelsk) Tænder 0,27 tommer.
Bredde (metrisk) tænder 0.7 cm