Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasplader til FB-VE16-1 vertikalt elektroforesesystem
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Type | Blank glasplade |
| Materiale | Glas |
| Tykkelse (engelsk) | 0,12 tommer |
| Tykkelse (metrisk) | 0.3 cm |
| Længde (metrisk) | 16 cm |
| Bredde (metrisk) | 14 cm |
| Højde (engelsk) | 0,12 tommer |
| Højde (metrisk) | 0.32 cm |