Få mere at vide
Fisherbrand™ Gelstøbeposer til FB-GC16-1 lodrette gelstøbejern
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Gelstøbning |
| Til brug med (udstyr) | FB-GC16-1 Lodrette gelhjul |
| Type | Gelstøbningspose |
| Gel Dimensioner | 16 x 14 cm |
| Mængde | 100/pakke |
| Dimensioner (L x B) | 6,3 x 5,5 tommer. (16 x 14 cm) |
| Længde (metrisk) | 16 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Bredde (metrisk) | 14 cm |