Få mere at vide
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem: Glasplader Artikelnummer.: 11973065
Forventet forsendelse: 20-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    202.94 DKK / Hver
    Spare 0.06 DKK
    0.03% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem: Glasplader
Artikelnummer. p-4891774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Glasplade med kærv, Hver
Type:
Blank glasplade
Glasplade med kærv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11973065
Brand: Fisherbrand™ P710R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    202.94 DKK / Hver
    Spare 0.06 DKK
    0.03% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-01-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Afhugget eller blankt glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) FisherBiotech FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem; Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Type Glasplade med kærv
Materiale Glas
Tykkelse (engelsk) 0,09 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.24 cm
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (metrisk) 10 cm
Højde (engelsk) 0,09 tommer.
Højde (metrisk) 0.24 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforesesystem: Glasplader >